Learn More
1,1'-Oxybis[3-(naphtalén-1-yloxy)propan-2-ol], Mikromol™
Code produit 30050405
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050405 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050405 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0043.090025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,1'-Oxybis[3-(naphtalén-1-yloxy)propan-2-ol]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
CAS 1236367-67-1
Noms d’analytes ou de composants 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H26 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Propanol, 1,1'-oxybis[3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
Formule InChI InChI=1S/C26H26O5/c27-21(17-30-25-13-5-9-19-7-1-3-11-23(19)25)15-29-16-22(28)18-31-26-14-6-10-20-8-2-4-12-24(20)26/h1-14,21-22,27-28H,15-18H2
SMILES OC(COCC(O)COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-3-naphthalen-1-yloxypropoxy)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 418.48
Quantité 25 mg
Poids de la formule 418.178 g/mol