Learn More
Acide 1,11-undécanedicarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15510544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15510544 25 g 25g
15500544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15510544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369440250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 505-52-2 | C13H24O4 | 244.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-52-2
Formule moléculaire C13H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.33
Numéro MDL MFCD00002740
Clé InChI DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
CID PubChem 10458
ChEBI CHEBI:73718
Nom IUPAC Acide tridécanedioïque
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 11-Undecanedicarboxylic acid
Note relative au nom 94%
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2C(CH2)11CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 02,731
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Poids de la formule 244.33
Pourcentage de pureté ≥92%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.