Learn More
Acide 1,11-undécanedicarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15520544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15520544 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15520544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369441000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,11-Undecanedicarboxylic acid
CAS 505-52-2
Point de fusion 112.0°C to 114.0°C
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire C13H24O4
Formule linéaire HO2C(CH2)11CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02,731
Synonyme brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether
Clé InChI DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide tridécanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 244.33
CID PubChem 10458
ChEBI CHEBI:73718
Poids de la formule 244.33
Pourcentage de pureté ≥92% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,11-Undecanedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.