Learn More
1,11-acide 1,11-uncanedicarboxylique, TRC
Code produit 30003233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003233 10 g 10g
30012309 5 g 5g
30006199 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU78766510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-52-2
Formule moléculaire C13H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.33
Synonyme 1,13-Tridecanedioic Acid, Brassylic Acid, NSC 9498, α,ω-Tridecanedioic Acid, ω-Carboxylauric Acid;
Nom IUPAC Acide tridécanedioïque
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,11-Undecanedicarboxylic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H24O4/c14-12(15)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13(16)17/h1-11H2,(H,14,15)(H,16,17)
Poids de la formule 244.1675