Learn More
1,11-acide 1,11-uncanedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,11-Undecanedicarboxylic Acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H24O4/c14-12(15)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13(16)17/h1-11H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Poids de la formule | 244.1675 |