Learn More
1,12-Dodécanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379789
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11379789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22885.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
1,12-Dodecanediol is used in the polyester polyols for polyurethanes, coatings and inks, adhesives, lastomers, polyesters and co polyesters, polymer cross linkers, pharmaceutical intermediates, fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,12-dodécanediol est utilisé dans les polyols en polyester pour les polyuréthanes, les revêtements et les encres, les adhésifs, les lastomères, les polyesters et les co-polyesters, les marqueurs de polymères, les intermédiaires pharmaceutiques et les parfums.
Solubilité
Soluble dans l‘alcool et l‘éther chaud. Insoluble dans l‘eau et l‘éther de pétrole.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5675-51-4
Formule moléculaire C12H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.34
Numéro MDL MFCD00004755
Clé InChI GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
CID PubChem 79758
Nom IUPAC Dodécane-1,12-diol
SMILES OCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,12-Dodecanediol
Point de fusion 81°C to 84°C
Point d’ébullition 188°C to 190°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1742760
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and warm ether. Insoluble in water and petroleum ether.
Poids de la formule 202.34
Pourcentage de pureté 99%