Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuse de laboratoire réfrigérée 1-16K
Click to view available options
Comprend:
Rotor en PP
Rotor en aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliCapacité : 24 x 1,5/2,2 ml/liliPré-réfrigération des rotors pendant l’arrêt, réfrigérant sans CFC (R 134a)/liliVitesse max. de 15 000 tr/min (20,627 g)/lili4deg;C garantis à la vitesse max./lili2 courbes d’accélération / décélération/liliDernier enregistrement/liliBol en acier inox/liliDéverrouillage d’urgence du couvercle/liliVerrouillage motorisé du couvercle, ouverture automatique du couvercle/liliMoteur à courant continu sans entretien/liliContrôleur d’excès de vitesse/liliFenêtre dans le couvercle pour un contrôle externe de la vitesse/liliFabriqué conformément à la norme CEI 61010, conforme RoHS/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 x 1,5/2,2 ml |
| Vitesse max. | 15,000rpm |
| Niveau sonore | 58 dB |
| Plage de températures | 4deg;C |
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme CEI 61010, conforme RoHS |
| Type | Microcentrifugeuse réfrigérée 1-16K |
| Comprend | Rotor en aluminium |
| Alimentation électrique | 220/240V, 50/60 Hz |
| Profondeur (impériale) | 25,9 in |
| Profondeur (métrique) | 660 mm |
| Afficher plus |