Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuse de laboratoire réfrigérée 1-16K
Code produit. 15378939
Click to view available options
Comprend:
Rotor en PP
Rotor en aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15378939
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Facilite le travail en laboratoire. La microcentrifugeuse de laboratoire réfrigérée Sigma Laborzentrifugen 1-16K possède une conception ergonomique.
ulliCapacité : 24 x 1,5/2,2 ml/liliPré-réfrigération des rotors pendant l’arrêt, réfrigérant sans CFC (R 134a)/liliVitesse max. de 15 000 tr/min (20,627 g)/lili4deg;C garantis à la vitesse max./lili2 courbes d’accélération / décélération/liliDernier enregistrement/liliBol en acier inox/liliDéverrouillage d’urgence du couvercle/liliVerrouillage motorisé du couvercle, ouverture automatique du couvercle/liliMoteur à courant continu sans entretien/liliContrôleur d’excès de vitesse/liliFenêtre dans le couvercle pour un contrôle externe de la vitesse/liliFabriqué conformément à la norme CEI 61010, conforme RoHS/li/ul
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2,2 ml
Vitesse max. 15,000rpm
Niveau sonore 58 dB
Plage de températures 4deg;C
Certifications/Conformité Conforme à la norme CEI 61010, conforme RoHS
Type Microcentrifugeuse réfrigérée 1-16K
Comprend Rotor en PP
Alimentation électrique 220/240V, 50/60 Hz
Profondeur (impériale) 25,9 in
Profondeur (métrique) 660 mm
Puissance 460 W
Plage de vitesses maximum 200 à 15 000 tr/min
Réfrigéré oui
Profil (accélération / freinage) 15/13 s
Durée de fonctionnement 10 s - 99 min 59 s
Stockage de programmes 10 programmes
Gamme de produits Microcentrifugeuse réfrigérée 1-16K