Learn More
Acide 1,18-octadécanedicarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375017
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2 g
10 g
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
10g
250g
2g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11375017
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042004.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2424-92-2 | C20H38O4 | 342.52 g/mol
1,18-Octadecanedicarboxylic acid is used as an intermediate in organic synthesis, as dispersing agent, emulsifying agent, as lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2424-92-2
Formule moléculaire C20H38O4
Poids moléculaire (g/mol) 342.52
Numéro MDL MFCD00059627
Clé InChI JJOJFIHJIRWASH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eicosanedioic acid, unii-sod235tgnz, 1,18-octadecanedicarboxylic acid, sod235tgnz, octadecane-1,18-dicarboxylic acid, eicosanedioicacid, 1,20-icosanedioic acid, 1,20-eicosanedioic acid, eicosa-1,20-dioic acid
CID PubChem 75502
ChEBI CHEBI:73728
Nom IUPAC Acide icosanedioïque
SMILES C(CCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1,18-Octadecanedicarboxylic acid
Point de fusion 127°C
Formule linéaire HO2C(CH2)18CO2H
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 342.52
Forme physique Poudre