Learn More
Chlorhydrate de 1-[(1RS)-1-(4-méthoxyphényl)-2-(méthylamino)éthyl]cyclohexanol, Mikromol™
Description
chlorhydrate de 1-[(1RS)-1-(4-méthoxyphényl)-2-(méthylamino)éthyl]cyclohexanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride |
| CAS | 93413-90-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H25 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP), Venlafaxine Imp. D (EP), Venlafaxine USP Related Compound A, Venlafaxine USP RC A, 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride, Venlafaxine Related Compound A as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity D as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| Nom IUPAC | 1-[1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)etil]ciclohexan-1-ol;clorhidrato |
| Afficher plus |