Learn More
1-[(1RS)-3-(méthylamino)-1-(thiophén-2-yl)propyl]naphtalén-2-ol, Mikromol™
Description
1-[(1RS)-3-(méthylamino)-1-(thiophén-2-yl)propyl]naphtalén-2-ol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol |
| CAS | 1346599-09-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H19 N O S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Naphthalenol, 1-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 1-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-2-ol, 1-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-2-naphthalenol, 1-(3-Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl)naphthalen-2-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)18-14-6-3-2-5-13(14)8-9-16(18)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC(c1cccs1)c2c(O)ccc3ccccc23 |
| Nom IUPAC | 1-[3-(méthylamino)-1-thiophène-2-ylpropyl]naphthalène-2-ol |
| Afficher plus |