Learn More
1-[2-(1-méthyléthyl)thiazol-4-yl]-N-méthylméthanamine dichlorhydrate, Mikromol™
Description
1-[2-(1-méthyléthyl)thiazol-4-yl]-N-méthylméthanamine dichlorhydrate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride |
| CAS | 1185167-55-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H14 N2 S . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Isopropyl-4-(methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride, 4-Thiazolemethanamine, N-methyl-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14N2S.2ClH/c1-6(2)8-10-7(4-9-3)5-11-8;;/h5-6,9H,4H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNCc1csc(n1)C(C)C |
| Nom IUPAC | N-metil-1-(2-propan-2-il-1,3-tiazol-4-il)metanamina; diclorhidrato |
| Afficher plus |