Learn More
1-[2-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phényl]-3-phénylpropan-1-one, Mikromol™
Description
1-[2-[(2RS)-2,3-dihydroxypropoxy]phényl]-3-phénylpropan-1-one
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 91401-73-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H20 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Propafenone Hydrochloride Imp. D (EP), Propafenone Imp. D (EP), 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity D, Propafenone Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2 |
| SMILES | OCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-[2-(2,3-dihydroxypropoxy)phényl]-3-phénylpropan-1-one |
| Show More |