Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucopyranose, 98 %
Code produit. 15400557
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
Code produit. 15400557
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66307.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13100-46-4 | C14H20O10 | 348.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13100-46-4
Formule moléculaire C14H20O10
Poids moléculaire (g/mol) 348.30
Numéro MDL MFCD00063260
Clé InChI FEQXFAYSNRWXDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucose 1,2,3,4-tetraacetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl acetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetylglucopyranose, beta-d-glucopyranose 1,2,3,4-tetraacetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, b-d-glucopyranose,1,2,3,4-tetraacetate
CID PubChem 83136
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacétyloxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]
SMILES CC(=O)OC1OC(CO)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Point de fusion 126°C to 128°C
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform
Rotation optique +8° (c=6 in Chloroform)
Poids de la formule 348.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre