Learn More
Acide 1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtalènecarboxylique, Mikromol™
Description
Acide 1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtalènecarboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 1914-65-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H12 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | Acide 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique |
| Afficher plus |