Learn More
Chlorhydrate de 1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine, Mikromol™
Code produit 17903636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903636 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17903636 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0961.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 1-(2,3-dichlorophényl)pipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
CAS 119532-26-2
Noms d’analytes ou de composants 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 Cl2 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP), Aripiprazole USP Related Compound C, Aripiprazole USP RC C, Aripiprazole Related Compound C as Hydrochloride, Aripiprazole Impurity B as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
Nom IUPAC 1-(2,3-dichlorophényl)pipérizine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 267.58
Quantité 25 mg
Poids de la formule 266,0144 g/mol