Learn More
1,2,3-sulfate de méthyle de triméthylimidazolium, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15496118
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15496118
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59724.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 65086-12-6
Formule moléculaire C7H14N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 222.259
Numéro MDL MFCD03788934
Clé InChI OUAUEIYYLHUEPK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,2,3-trimethylimidazolium methyl sulfate, basionic tm st 99, 1,2,3-trimethylimidazol-1-ium methyl sulfate 1-, basionics™ st 99, 1,2,3-trimethylimidazolium methanesulfonate, 1,2,3-trimethylimidazolium methyl sulfate, basf quality
CID PubChem 11579446
Nom IUPAC Sulfate de méthyle ; 1,2,3-triméthylimidazol-1-ium
SMILES CC1=[N+](C=CN1C)C.COS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trimethylimidazolium methyl sulfate
Point de fusion 115°C
Point d’éclair 196°C (385°F)
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 222.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado