Learn More
1,2,4,5-tétraméthylbenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15502245 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 15502245
Marque: Thermo Scientific Acros 138371000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-93-2
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Clé InChI SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
CID PubChem 7269
ChEBI CHEBI:38978
Nom IUPAC 1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Point de fusion 78.0°C to 82.0°C
Point d’ébullition 196.0°C to 197.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Formule linéaire C6H2(CH3)4
Quantité 100 g
Beilstein 05,431
Merck Index 15,3515
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 97+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2,4,5-Tetramethylbenzene