Learn More
1,2,4-Benzenétricarboxylique 1,2-Bis(2-éthylhexyle) Ester, TRC
Code produit 30138183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138183 100 mg 100mg
30137980 2.5 mg 2.50mg
30012580 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138183 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB190030100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63468-09-7
Formule moléculaire C25 H38 O6
Poids moléculaire (g/mol) 434.57
Nom IUPAC Acide benzoïque 3,4-bis(2-éthylhexoxycarbonyle)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester
Formule InChI InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)21-14-13-20(23(26)27)15-22(21)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)
Poids de la formule 434.2668