Learn More
Ester 1,2-dibutylique de l'acide 1,2,4-benzènetricarboxylique, TRC
Code produit 30339499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30339499 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB190320250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester
CAS 165044-69-9
Formule moléculaire C17H22O6
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 322.35
Poids de la formule 322,1416 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)