Learn More
Solution étalon 1,2,4-Butanetriol pour méthode GC ASTM D-6584, Chem Lab
Code produit 15939316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15939316 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15939316 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL40.0272.0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    124.00€ / 5mL
    Économisez 86.00€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Description Contient 1000 μg/mL de pyridine
Conditionnement Ampoule en verre
La solution contient 1000 μg/mL de pyridine
Méthodes Méthode GC ASTM D-6584
Densité 0.98 g/mL
Point d’éclair 17 °C
Forme physique Liquide
Numéro UN 1282
Couleur Incolore
Point de fusion -42 °C
Point d’ébullition 115 °C
Type Étalon
Solvent or Matrix Pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.1
Quantité 5 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Butanetriol standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/sapone.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-butantriol