Learn More
1,2,4-Trichlorobenzène, CHROMASOLV™ ,≥99 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15632770
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15632770
Marque: Honeywell-Chromasolv 2564121L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CHROMASOLV™, ≥99 %
  • Solvants de haute pureté pour chromatographie
  • Adéquation aux utilisations spécifiées testée, depuis les applications HPLC jusqu’aux applications UHPLC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-82-1
Formule moléculaire C6H3Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 181.44
Numéro MDL MFCD00000547
Clé InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
CID PubChem 13
ChEBI CHEBI:28222
Nom IUPAC 1,2,4-trichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trichlorobenzene
Point de fusion 16°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 1.454 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 213.5°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 105°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3Cl3
Numéro UN UN2321
Beilstein 956819
Poids de la formule 181.46
Pourcentage de pureté >99%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.