Learn More
1,2,4-Triméthoxybenzène, Mikromol™
Code produit 17909154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17909154 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17909154 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0066.08
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,2,4-Triméthoxybenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4-Trimethoxybenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H12 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
Formule InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(OC)c1
Nom IUPAC 1,2,4-triméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 168,0786 g/mol