Learn More
1-(2,6-Dichlorophényl)thiourée, Mikromol™
Description
1-(2,6-Dichlorophényl)thiourée
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| CAS | 6590-91-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H6 Cl2 N2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| SMILES | NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| Nom IUPAC | (2,6-dichlorophényl)thiourée |
| Show More |