Learn More
1-(2,6-Diméthylphénoxy)propan-2-one, Mikromol™
Code produit 17978884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17978884 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978884 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0146.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(2,6-Diméthylphénoxy)propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
CAS 53012-41-2
Noms d’analytes ou de composants 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C11 H14 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), Mexiletine Imp. B (EP), 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, Mexiletine Hydrochloride Impurity B, Mexiletine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
SMILES CC(=O)COc1c(C)cccc1C
Nom IUPAC 1-(2,6-diméthylphénoxy)propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 178,0994 g/mol