Learn More
1-[2-Amino-1-(4-méthoxyphényl)éthyle]cyclohexanol chlorhydrate, TRC
Code produit 30134600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134600 10 g 10g
30135992 25 g 25g
17962485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61196810G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130198-05-9
Formule moléculaire C15 H23 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 285.81
Synonyme 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-cyclohexanol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexano Hydrochloride l, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, N,N-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
Nom IUPAC 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)éthyle]cyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Noms d’analytes ou de composants 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 10 g
Poids de la formule 285.1496