Learn More
1-[2-Amino-1-(4-méthoxyphényl)éthyle]cyclohexanol chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 285.1496 |