Learn More
1-(2-Aminoéthyle)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409432
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11409432
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10154.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperazine is utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity and metal ligand effects on catalysis. It is used for epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. It is used in lube oil and fuel additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, wet strength resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(2-Aminoéthyl)pipérazine est utilisé dans diverses réactions pour étudier lʼinhibition de la corrosion, lʼactivité biologique et les effets des ligands métalliques sur la catalyse. Il est utilisé pour le durcissement de lʼépoxy, lʼactivation de la surface et comme additif dʼasphalte. Il est utilisé dans lʼhuile de lubrification et les additifs de carburant, les aides au traitement des minéraux, les résines de polyamide, les produits chimiques dʼuréthane, les résines humides.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec l’air et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-31-8
Formule moléculaire C6H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 129.21
Numéro MDL MFCD00005971
Clé InChI IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
CID PubChem 8795
Nom IUPAC 2-pipérazine-1-yléthanamine
SMILES NCCN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1- (2-Aminoethyl)piperazine
Point de fusion -19°C
Densité 0.983
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.5
Quantité 250 g
Numéro UN UN2815
Beilstein 104363
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 129.21
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-(2-Aminoethyl)piperazine