Learn More
1,2-Benzènedithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307656
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11307656
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11253.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,2-Benzenedithiol is used in preparation of schiff base, which is employed to make new series of copper(II) and zinc(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-benzènedithiol est utilisé dans la préparation de la base de schiff, qui est utilisée pour fabriquer de nouvelles séries de complexes de cuivre(II) et de zinc(II).
Solubilité
Soluble dans l’eau, le benzène, l’éthanol, l’éther diéthylique, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17534-15-5
Formule moléculaire C6H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 142.23
Numéro MDL MFCD00004835
Clé InChI JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
CID PubChem 69370
Nom IUPAC Benzène-1,2-dithiol
SMILES SC1=C(S)C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzenedithiol
Point de fusion 21°C to 25°C
Densité 1.236
Point d’ébullition 239°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.658
Quantité 5 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 636154
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,ethanol,diethyl ether,ethyl acetate.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 97%