Learn More
Acide 1,2-benzisoxazol-3-ylacétique, Mikromol™
Code produit 17952416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952416 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952416 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1379.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 1,2-benzisoxazol-3-ylacétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1noc2ccccc12
Nom IUPAC acide 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 177,0426 g/mol