Learn More
1,2-bis(diphénylphosphino)éthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10736351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
250g
50g
Code produit. 10736351
Marque: Thermo Scientific Acros 147910100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1663-45-2 | C26H24P2 | 398.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1663-45-2
Formule moléculaire C26H24P2
Poids moléculaire (g/mol) 398.43
Numéro MDL MFCD00003047
Clé InChI QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis diphenylphosphino ethane, diphos, ethylenebis diphenylphosphine, bis diphenylphosphine ethane, bis 1,2-diphenylphosphino ethane, phosphine, 1,2-ethanediylbis diphenyl, phosphine, ethylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphine ethane, 1,2-bis diphenylphosphino-ethane, unii-kl33qe52i4
CID PubChem 74267
ChEBI CHEBI:30669
Nom IUPAC 2-diphénylphosphanyl(diphényl)phosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 138.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
Quantité 10 g
Merck Index 15,1254
Poids de la formule 398.41
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.