Learn More
1,2-Bis(triéthoxysilyl)éthane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457008 25 mL 25mL
15447008 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60530.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16068-37-4 | C14H34O6Si2 | 354.59 g/mol
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane est utilisé comme agents auxiliaires de revêtement, agents auxiliaires pour le cuir, agents auxiliaires plastique, surfactants et agents auxiliaires textiles. Il est utilisé pour préparer des matériaux organosiliciés mésoporeux.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16068-37-4
Formule moléculaire C14H34O6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 354.59
Numéro MDL MFCD00239362
Clé InChI IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
CID PubChem 85266
Nom IUPAC triéthoxy(2-triéthoxysilyléthyl)silane
SMILES CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 119°C
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Quantité 25 mL
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.411
Densité 0.958
Formule linéaire [-CH2Si(OC2H5)3]2
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 354.59
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane