Learn More
1,2-Butanediol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327083
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30327083 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327083 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA10861290
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Butanediol
CAS 584-03-2
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Butanediol
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C4 H10 O2
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025
Synonyme (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242
Formule InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CCC(O)CO
Nom IUPAC butane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 90.0681 g/mol