Learn More
1-[(2-Chlorophényl)diphénylméthyl]-1H-pyrazole, Mikromol™
Description
1-[(2-chlorophényl)diphénylméthyl]-1H-pyrazole
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole |
| CAS | 289905-88-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C22 H17 Cl N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H |
| SMILES | Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4 |
| Nom IUPAC | 1-[(2-chlorophényl)-diphénylméthyl]pyrazole |
| Afficher plus |