Learn More
Acide 1,2-cyclohexanedicarboxylique, bis(2-éthylhexyl) ester 100 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309162
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309162 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309162 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11824550HE100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 84-71-9
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C24 H44 O4
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,2-carboxylate, Bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Bis(2-ethylhexyl) hexahydrophthalate, Di(2-ethylhexyl) hexahydrophthalate, Diisooctyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Dioctyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Nan Ya DPEH
Formule InChI InChI=1S/C24H44O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-22H,5-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC ciclohexano-1,2-dicarboxilato de bis(2-etilhexilo)
Solvent or Matrix Hexane
Poids moléculaire (g/mol) 396.6
Quantité 1 mL
Poids de la formule 396.324 g/mol