Learn More
1,2-Cyclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024240
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11488497
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18572.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,2-Cyclohexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-cyclohexanediol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-17-9
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00003861
Clé InChI PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
CID PubChem 13601
ChEBI CHEBI:24567
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Cyclohexanediol
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion 72°C to 76°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%