Learn More
1-(2-Désoxy-bêta-D-érythro-pentofuranosyl)-5-méthylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymidine), Mikromol™
Code produit 17968544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17968544 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17968544 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0534.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(2-Désoxy-bêta-D-érythro-pentofuranosyl)-5-méthylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymidin
CAS 50-89-5
Noms d’analytes ou de composants Thymidin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Stavudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound D, Zidovudine USP RC D, Thymidine, 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. E (Pharmeuropa), 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, 2'-Deoxythymidine, 5-Methyl-2'-deoxyuridine, 5-Methyldeoxyuridine, DThyd, Deoxyribothymidine, Deoxythymidine, NSC 21548, Thymidin, Thymine 2-desoxyriboside, Thymine deoxyriboside, Uridine, 2'-deoxy-5-methyl-, dT, beta-D-Ribofuranoside, thymine-1 2-deoxy-, Thymidine, Zidovudine Related Compound D, Stavudine Impurity C, Zidovudine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 242,0903 g/mol