Learn More
1,2-Diacétine (~90 %), TRC
Code produit 30132776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132776 250 mg 250mg
17910095 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD304605250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-62-5
Formule moléculaire C7H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Synonyme (Hydroxymethyl)ethylene Acetate, 1,2-Diacetylglycerol, 2,3-Diacetin, 2,3-Diacetoxypropan-1-ol, Glycerol 1,2-Diacetate, NSC 2348
Nom IUPAC (2-acétyloxy-3-hydroxypropyle) acétate
SMILES OCC(OC(C)=O)COC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diacetin
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12O5/c1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 176.0685