Learn More
1,2-dibromoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020717
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 15493057
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12766.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.862 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1,2-dibromoéthane est largement utilisé comme source de brome dans la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant pour le traitement des grumes pour les termites et les coléoptères, pour le contrôle des papillons dans les ruches. Il trouve son application pour faire du bromure de vinyle, précurseur de certains retardateurs d’incendie. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation des colorants et des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme piégeur de plomb dans les mélanges antivibrations ajoutés aux essences.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’acétone, du benzène, de l’éther diéthylique et de l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les fiches signalétiques sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-93-4
Formule moléculaire C2H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 187.862
Numéro MDL MFCD00000233
Clé InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
CID PubChem 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthane
SMILES C(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromoethane
Point de fusion 9°C to 10°C
Densité 2.179
Point d’ébullition 132°C
Point d’éclair None
Formule linéaire BrCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.5385
Quantité 250 g
Numéro UN UN1605
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3796
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone,benzene,diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 187.87
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromoethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylene dibromide