Learn More
1,2-dichlorobenzène-d4, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349967
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11349967 1 g 1g
11359967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11349967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042280.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2199-69-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 151.02
Numéro MDL MFCD00037106
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonyme 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
CID PubChem 519913
Nom IUPAC dichloro(²H₄)benzene
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene-d4
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,34 g/ml
Point d’éclair 65°C (150°F)
Indice de réfraction 1,5509
Quantité 1 g
Point de fusion -17°C
Point d’ébullition 181°C
Numéro UN UN1591
Poids de la formule 151.03
Pourcentage de pureté 99%