Learn More
1,2-Dichloroéthane 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318568 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30318568 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011109ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane
CAS 107-06-2
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Dichloroethane
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C2 H4 Cl2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ethane, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Bichloroethane, 1,2-Dichlorethane, 1,2-Ethylene dichloride, Brocide, DCE, Dichlor-Mulsion, Dutch liquid, EDC, EDC (halocarbon), Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Glycol dichloride, HCC 150, sym-Dichloroethane, α,β-Dichloroethane
Formule InChI InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ClCCCl
Nom IUPAC 1,2-dichloroéthane
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 98.96
Quantité 1 mL
Poids de la formule 97,969 g/mol