Learn More
1,2-Dichloroéthane-d,4, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386069
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
5 x 1 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11386069 5 x 1 g 5g
11369967 1 g 1g
11379967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11386069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042281.46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-Dichloroethane-d4 is widely used as a solvent for NMR analysis, and in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide) as a chain termination reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17060-07-0
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 102.978
Numéro MDL MFCD00037531
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Synonyme 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
CID PubChem 12197860
Nom IUPAC 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétradeutérioéthane
SMILES C(CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane-d4
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,307 g/ml
Point d’éclair 15°C (60°F)
Indice de réfraction 1,443
Quantité 5 x 1 g
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 83°C
Numéro UN UN1184
Informations sur la solubilité Partially miscible with water.
Poids de la formule 102.99
Pourcentage de pureté 99%