Learn More
1,2-Diéthoxyéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329085 500 mL 500mL
11319085 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14283.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Ethylene glycol diethyl ether is a important solvent, used for ink, paint and coating industry. Mainly used in polymer, electrochemistry, boracium chemistry, resin, nitro cellulose, In this product , the benzene, xenene, terphenyl, anthracene reacts with sodium and then bring about the complex; it is also used in surface treatment, halogen analysis in gasoline, acetic acid recycle in diluted acetic acid, depaint agent, thinner, flushing agent, stabilizer, anti oxidant , thickener of lube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther diéthylique d’éthylène glycol est un solvant important utilisé dans l’industrie de l’encre, de la peinture et du revêtement. Principalement utilisé dans les polymères, l’électrochimie, la chimie au bore, la résine, la nitrocellulose. Dans ce produit, le benzène, le xénène, le terphényl et l’anthracène réagissent avec le sodium, puis créent le complexe. Il est également utilisé dans les traitements de surface, les analyses halogènes dans l’essence, les recyclages de l’acide acétique dans l’acide acétique dilué, les agents de décapage, les diluants, les agents de rinçage, les stabilisateurs, les antioxydants et les épaississants de lubrification.
Solubilité
Soluble dans l’eau 34 g/l à 20˚C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-14-1
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Numéro MDL MFCD00009253
Clé InChI LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
CID PubChem 12375
Nom IUPAC 1,2-diéthoxyéthane
SMILES CCOCCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diethoxyethane
Point de fusion -74°C
Densité 0.842
Point d’ébullition 120°C to 121°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Formule linéaire CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Indice de réfraction 1.392
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1153
Beilstein 1732917
Informations sur la solubilité Soluble in water 34g/L @ 20?C.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 98%