Learn More
1,2-Diétoxyéthane, TRC
Code produit 30136240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136240 25 mL 25mL
18072650 100 mL 100mL
18091440 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22851525ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-14-1
Formule moléculaire C6 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.17
Synonyme 1,2-Diethoxyethane, Ethane, 1,2-diethoxy-, 1,2-Diethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ethyl ether, 3,6-Dioxaoctane, DEE, Diethyl cellosolve, Ethylene diethyl ether, Ethylene glycol diethyl ether, Glycol diethyl ether, Hisolve EME
Nom IUPAC 1,2-diéthoxyéthane
SMILES CCOCCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diethoxyethane
Quantité 25 mL
Formule InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 118.0994