Learn More
1,2-Diméthoxybenzène (Vératrole), Mikromol™
Code produit 30052466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052466 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0814.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,2-Diméthoxybenzène (Vératrole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Noms d’analytes ou de composants Guaiacol methylether
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Guaiacol Imp. C (EP), 1,2-Dimethoxybenzene, Veratrole, Guaiacol Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OC
Nom IUPAC 1,2-diméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 138,0681 g/mol