Learn More
1,2-Diméthoxyéthane, 99+ %, stab. avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2-Dimethoxyethane is widely used as a solvent for electrolyte of lithium batteries, polysilicones, oligo- and polysaccharides. It plays an important role in Grignard reactions, Suzuki reactions and Stille couplings in organometallic chemistry and in pharmaceutical synthesis. It is a higher boiling point solvent and is used as an alternative to diethyl ether and tetrahydrofuran. It is used for the etching of synthetic polymers like polytetrafluoroethylene and other fluoropolymers with alkali metal dispersions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,2-diméthoxyéthane est largement utilisé comme solvant pour l’électrolyte des batteries au lithium, des polysilicones, des oligo- et des polysaccharides. Il joue un rôle important dans les réactions de Grignard, les couplages de Suzuki et Stille dans la chimie organométallique et dans la synthèse pharmaceutique. Il s’agit d’un solvant à point d’ébullition plus élevé et il est utilisé comme alternative à l’éther diéthylique et au tétrahydrofurane. Il est utilisé pour la gravure de polymères synthétiques comme le polytétrafluoroéthylène et d’autres fluoropolymères avec dispersions de métaux alcalins.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’éthanol, à l’éther diéthylique, à l’acétone, au tétrahydrofurane, au benzène et au toluène.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Il peut être oxydé dans l’air pour former des peroxydes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dimethoxyethane |
| Note relative au nom | stabilized with BHT |
| Point de fusion | -69°C |
| Densité | 0.867 |
| Point d’ébullition | 84°C to 86°C |
| Point d’éclair | −6°C (21°F) |
| Odeur | Ether-like |
| Formule linéaire | CH3OCH2CH2OCH3 |
| Indice de réfraction | 1.38 |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,2-diméthoxyéthane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..