Learn More
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol, TRC
Code produit 30136420
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136420 25 mg 25mg
17958684 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48689025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30334-71-5
Formule moléculaire C35H68O5
Poids moléculaire (g/mol) 568.91
Synonyme Hexadecanoic Acid 1,1'-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Ester, (S)-(-)-1,2-Dipalmitin, (S)-1-(Hydroxymethyl)ethane-1,2-diyl Dipalmitate, 1,2-Di-O-palmitoyl-sn-glycerol, L-1,2-Dipalmitin, NSC 269964, sn-1,2-Dipalmitin;
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1
Poids de la formule 568.5067