Learn More
1,2-Diphényldiazène, Mikromol™
Code produit 18043910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18043910 25 mg 25mg
18000610 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18043910 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0548.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,2-diphényldiazène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azobenzene
CAS 103-33-3
Noms d’analytes ou de composants Azobenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H10 N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMILES c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Nom IUPAC (E)-diphényldiazène
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 182,0844 g/mol