Learn More
1,2-Epoxyhexane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371977
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11371977
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07609.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100.161 g/mol
1,2-Epoxyhexane is used as chemical reagent, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘-1,2époxyhexane est utilisé comme réactif chimique, intermédiaire organique, produits chimiques fins, recherche pharmaceutique et développement.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1436-34-6
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00005154
Clé InChI WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
CID PubChem 15036
Nom IUPAC 2-butylxirane
SMILES CCCCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Epoxyhexane
Densité 0.832
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Indice de réfraction 1.406
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102568
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 96%