Learn More
Acide 1,2-éthylènediphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327605
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11327605
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05828.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6145-31-9 | C2H8O6P2 | 190.028 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6145-31-9
Formule moléculaire C2H8O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 190.028
Numéro MDL MFCD00013958
Clé InChI XYJLPCAKKYOLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-ethylenediphosphonic acid, 1,2-ethanediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis, 1,2-ethanebisphosphonic acid, 1,2-ethanediylbisphosphonic acid, ethylenediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi-6ci,7ci,8ci, ethane-1,2-diylbis phosphonicacid, ethylenebisphosphonic acid
CID PubChem 80247
Nom IUPAC Acide 2-phosphonoéthylphosphonique
SMILES C(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Ethylenediphosphonic acid
Point de fusion 217°C to 221°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1780250
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 97%